Learn More
Medline Scientific™ Microscopio trinocular Magnum
Código de producto. 11920279
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Contraste de fases
Plano acromático
Semiplano acromático
Tipo de condensador:
Abbe de campo claro - NA 0,90 – NA 1,25 (aceite)
Abbe de campo claro - NA 0,90 – NA 1,25 (aceite)
Portaobjetivo de contraste de fase de 5 posiciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11920279
Marca: Medline Scientific™ 2738.0000M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Versión trinocular de la serie Magnum con una selección de tipos de objetivos e iluminación LED si se prefiere.
  • Cabezal óptico trinocular, inclinado a 30°
  • Ocular de campo ancho 10x/20 mm
  • Disponible con objetivos semi-planacromáticos, planacromáticos o de contraste de fases
  • Condensador Abbe de campo claro, NA 0,90 – NA 1,25 (aceite)
Especificaciones
Tipo de condensador Portaobjetivo de contraste de fase de 5 posiciones
Diafragma Iris
Eyepiece WF10X/20 mm
Estilo de cabeza Trinocular, óptico, con puerto vertical de foto/vídeo
Tipo de iluminación Halógeno
Tipos de objetivos Contraste de fases
Tipo de producto Microscopio biológico trinocular
Incluye Filtro azul y verde, 1 bombilla de repuesto, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, oculares de goma suave, tapa antipolvo y manual de instrucciones.
Pieza nasal Revólver quíntuple invertido con topes de clic
Requisitos eléctricos 220/240 V 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz