Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15696080 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15696080 500 g 500 g
15676080 100 g 100 g
15686080 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15696080 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 63140500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgSO4 · 7H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (KT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 0.1 mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: <0.01 (vs air)