Learn More
sulfato de magnesio heptahidratado, extra puro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10264630 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264630 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10687222 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10264630
Marca: Fisher Chemical M/1000/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 770°C
Color Blanco
pH 5 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor <0.1mmHg at 20°C