Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
Descripción
Sulfato de magnesio heptahidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:10034-99-8, Blanco, Punto de fusión:770 deg.C, Fórmula molecular:H14MgO11S, Peso molecular:246,466, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5 hasta 8,2
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 770°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 8.2 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.48g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | <0.1mmHg at 20°C |