Learn More
Magnesium sulfate heptahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15617940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617940 500 g Poly bottle 500 g
15607940 1 kg Poly bottle 1 Kg
15627940 5 kg Poly bottle 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15617940 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M1880500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 1124°C
Color Incolora
pH 5.0 to 9.2 (at 25°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgSO4 · 7H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 0.1mmHg (20°C)
Densidad 1.68g/cu.cm at 20°C; Vapor Density: <0.01 (vs air)