Descripción
MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAGEB4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3A3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol |
| Alias de gen | cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli. |
| Mostrar más |