missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEA3 Antibody (21B4), Alexa Fluor™ 594 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18519109 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18519109 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18519109

Marca: Novus Biologicals NBP320166AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAGEA3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 21B4
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613
Especie del huésped Human
Inmunógeno The original antibody was isolated from a patient suffering from a tumor expressing a tumor specific antigen like MAGE-A3.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4102
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.