missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGE 1 Antibody (MZ2E/838), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18648437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18648437 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18648437 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311463F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAGE 1 Monoclonal antibody specifically detects MAGE 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAGE 1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MZ2E/838
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Antigen MZ2-E, Cancer/testis antigen 1.1, cancer/testis antigen family 1, member 1, CT1.1melanoma antigen family A 1, MAGE-1 antigen, MAGE1A, MAGE1melanoma antigen MAGE-1, melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E), melanoma-associated antigen 1, melanoma-associated antigen MZ2-E, MGC9326
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MAGE 1 protein (Uniprot: P43355)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Melanoma Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.