missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MafA Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18260644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18260644 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18260644

Marca: Novus Biologicals NB400137B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MafA Polyclonal specifically detects MafA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MafA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen hMafA, Pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator, RIPE3B1, transcription factor MafA, Transcription factor RIPE3b1, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A (avian)
Símbolos de los genes MAFA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and the C-terminus (residue 359) of mouse v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A using the numbering given in entry NP_919331.1 (GeneID 378435).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389692
Especificidad de la prueba NB400-137 is specific for MafA protein.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.