Learn More
MAdCAM-1 Antibody (SR2060), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | MAdCAM-1 |
|---|---|
| Clon | SR2060 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18693504
|
Novus Biologicals
NBP3-22269-100ul |
100 μg |
449.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18699084
|
Novus Biologicals
NBP3-22269-50ul |
50 μg |
338.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MAdCAM-1 Monoclonal antibody specifically detects MAdCAM-1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| MAdCAM-1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 8174 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| SR2060 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1 | |
| A synthesized peptide derived from human MAdCAM-1 (Uniprot #: Q13477) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |