Learn More
MAdCAM-1 Antibody (SR2060), Novus Biologicals™
Código de producto. 18693504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18693504 100 μg 100 microlitros
18699084 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18693504
Marca: Novus Biologicals NBP322269100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MAdCAM-1 Monoclonal antibody specifically detects MAdCAM-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAdCAM-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2060
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MAdCAM-1 (Uniprot #: Q13477)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG