Learn More
MAdCAM-1 Antibody (RM0284-11A55), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18141080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18141080 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18141080 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211785AF647
Rat Monoclonal Antibody
MAdCAM-1 Monoclonal specifically detects MAdCAM-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAdCAM-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0284-11A55
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1
Símbolos de los genes MADCAM1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant MAdCAM-1 (extracellular domain)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8174
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2