missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAdCAM-1 Antibody (OTI1A5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127355 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18127355 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18127355

Marca: Novus Biologicals NBP272568AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAdCAM-1 Monoclonal specifically detects MAdCAM-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAdCAM-1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A5
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1
Símbolos de los genes MADCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MAdCAM-1 (NP_570116) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8174.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.