missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD2L1 Antibody (OTI4D2), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18145126 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18145126 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18145126 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272565G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAD2L1 Monoclonal specifically detects MAD2L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD2L1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D2
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HSMAD2, MAD2 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1, MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast), MAD2-like protein 1, MAD2mitotic arrest deficient, yeast, homolog-like 1, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A
Símbolos de los genes MAD2L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MAD2L1 (NP_002349) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4085.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.