missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD1L1/MAD1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545190 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18545190 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18545190

Marca: Novus Biologicals NB100569H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAD1L1/MAD1 Polyclonal antibody specifically detects MAD1L1/MAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD1L1/MAD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen hMAD1, MAD1 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast), MAD1-like protein 1, MAD1yeast, homolog-like 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, Tax-binding protein 181, tumor protein p53 inducible protein 9, TXBP181MAD1 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human Mitotic arrest deficient-like 1 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q9Y6D9 (GeneID 8379).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.