missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD1L1/MAD1 Antibody (9B10), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179679 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18179679 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18179679 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1205783FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAD1L1/MAD1 Monoclonal specifically detects MAD1L1/MAD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD1L1/MAD1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 9B10
Conjugado DyLight 680
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gen hMAD1, MAD1 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast), MAD1-like protein 1, MAD1yeast, homolog-like 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, Tax-binding protein 181, tumor protein p53 inducible protein 9, TXBP181MAD1 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1
Símbolos de los genes MAD1L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length human MAD1 protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8379
Especificidad de la prueba MAD1 (9B10)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.