Learn More
MACC1 Antibody (CL0856), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200056834 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18690898 25 μL 25 microlitros
18672239 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18690898
Proveedor: Novus Biologicals NBP25295525ul
Mouse Monoclonal Antibody
MACC1 Monoclonal antibody specifically detects MACC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MACC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL0856
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen metastasis associated in colon cancer 1, SH3 domain-containing protein 7a5,7A5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FRSGRIAQSMSEANLIDMEAGKLSKSCNITECQDPDLLHNWPDAFTLRGNNASKVANPFWNQLSASNPF
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 346389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1