Learn More
Cytiva Kit MAbTrap™
Código de producto. 10686505 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10686505 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10686505
Marca: Cytiva 17112801
Includes
Una columna One HiTrap de proteína G HP de 1 ml con 50 ml de tampón de unión 10X, 15 ml de tampón de elución 10X, 25ml de tampón neutralizante, conectores y jeringa.
Para la purificación por afinidad a pequeña escala de IgG a partir de líquido ascitis, suero y sobrenadantes de cultivo celular en menos 15 de minutos utilizando una jeringa.
El kit MAbTrap contiene todo lo necesario para realizar una purificación completa en un solo paso sin necesidad de utilizar equipos complicados, lo que elimina la preparación de tampones y el empaquetado de columnas, que requieren mucho tiempo. El kit incluye una columna One HiTrap, preempaquetada con proteína G Sepharose de alto rendimiento con suficiente concentrado de tampón para 20 purificaciones.
  • MABTrap Kit contiene todo lo necesario para realizar un paso completo de purificación sin utilizar equipos complejos
  • Kit práctico para la purificación de IgG de material monoclonal y policlonal utilizando una jeringa en menos 15 minutos.
  • El kit contiene una columna One HiTrap Protein G HP precargada con Proteína G Sepharose de alto rendimiento y suficiente concentrado de tampón para 20 preparaciones con jeringa.
  • Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Capacidad de unión Medio de IgG humano de > 25 mg/ml
Descripción MAbTrap es un kit de cromatografía de afinidad, con todo lo necesario para la purificación de IgG a pequeña escala a partir de líquidos de ascitis, suero y sobrenadantes de cultivo celular.
Caudal 4 mL/min
Contenido y almacenamiento 4 a 8 °C, etanol al 20 %
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de IgG a partir de material monoclonal y policlonal con una jeringa en < 15 minutos.
Tipo Kit MAbTrap