Descripción
- Ligando de alta selectividad e matriz hidrofílica
- Ayuda a rentabilizar los procesos mediante la reducción de los costes en materias primas o la reducción del número de ciclos
- Propiedades de presión/caudal ligeramente inferiores en comparación con MabSelect™ Sure™ y MabSelect
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el desarrollo para satisfacer la demanda de niveles más altos de expresión en soluciones de anticuerpos monoclonales |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Capacidad de unión | 40 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min |
| Tipo de producto | Medios Xtra MabSelect |
| Caudal | <300 cm/Hoμr |
| Tamaño de partículas | 75 μm |
| Altura del lecho (imperial) | 7,87 in |
| Altura del lecho (métrico) | 20 cm |
| Presión máxima | <200 kPa |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MabSelect Xtra
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.