Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Xtra MabSelect™
Código de producto. 11389981 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
11389981 25 ml 25 ml
11379981 200 ml 200 ml
2 options
Código de producto. 11389981
Marca: Cytiva 17526907
Ayuda a conseguir una captura de alta pureza y ofrece una alta capacidad de unión dinámica
  • Ligando de alta selectividad e matriz hidrofílica
  • Ayuda a rentabilizar los procesos mediante la reducción de los costes en materias primas o la reducción del número de ciclos
  • Propiedades de presión/caudal ligeramente inferiores en comparación con MabSelect™ Sure™ y MabSelect
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para el desarrollo para satisfacer la demanda de niveles más altos de expresión en soluciones de anticuerpos monoclonales
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 40 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
Tipo de producto Medios Xtra MabSelect
Caudal <300 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 75 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Presión máxima <200 kPa
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 2 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect Xtra
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.