Learn More
Cytiva Medios de cromatografía LX MabSelect Sure™
Código de producto. p-4673271 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
cada uno
11683074 25 ml cada uno
11693074 200 ml 200 ml
2 options
Código de producto. 11683074
Marca: Cytiva 17547401
Medio de afinidad de proteína A con alta capacidad de unión dinámica que mejora el rendimiento y reduce los costes
La tolerancia a los álcalis hace posible que se mantega una estabilidad, que sea fácil limpiarla a fondo y que se reduzca la contaminación
  • Ligando derivado de proteína A («E. coli») estabilizado en álcali
  • Alta capacidad de unión dinámica (DBC) para cultivos de alto título
  • Reduce el riesgo de contaminación y arrastre
  • El ligando de proteína recombinante A, tolerante a los álcalis, es resistente a rigurosos procedimientos CIP y a la desinfección con 0,5 a 0,1 M de NaOH
Purificación de anticuerpos monoclonales para aplicaciones clínicas y ampliación de procesos
Certifications
Certificado de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de anticuerpos monoclonales para aplicaciones clínicas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 60 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto Medios LX MabSelect SuRe
Caudal 500 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 85 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima < 2 bar
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect SuRe LX, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.