Learn More
Cytiva Medios de cromatografía MabSelect Sure™
Código de producto. 11399981 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
11399981 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 11399981
Marca: Cytiva 17543801
Medio de afinidad de proteína A para capturar MAbs a escala de proceso. Los medios de cromatografía MabSelect SureTM Cytiva se utilizan en la fabricación comercial de anticuerpos monoclonales.
Tiene un ligando de proteína A tolerante a álcali diseñado para mejorar la resistencia a la proteasa para producir anticuerpos monoclonales
  • Soporta procesos rigurosos de CIP y desinfección con 0,1 a 0,5 M NaOH
  • El diseño proporciona mayor resistencia a la proteasa, lo que proporciona una menor fuga de ligando
  • El perfil de elución genérico para diferentes anticuerpos monoclonales permite el abordaje de la plataforma a la purificación
  • La matriz de agarosa de alto flujo permite procesar grandes volúmenes de suministro
  • Utilizado en la fabricación comercial de anticuerpos monoclonales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para el uso de protocolos CIP y saneamiento rigurosos y rentables, fabricación de anticuerpos monoclonales
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
Tipo de producto Medios MabSelect SuRe
Caudal <500 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 85 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima <200 kPa
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect SuRe, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.