Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatography Media
Protein A affinity medium designed for capturing MAbs from large sample volumes
1061.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones industriales y establecidas en procesos aprobados |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Capacidad de unión | 30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min |
Tipo de producto | Medios MabSelect |
Caudal | <500 cm/Hoμr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339981
|
Cytiva
17-5199-01 |
25 ml |
1061.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11359981
|
Cytiva
17-5199-02 |
200 ml |
4240.00€
200 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-flow agarose matrix allows for high flow velocities at production scale
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- Low non-specific binding resulting in low levels of impurities in the product eluate pool
- Oriented coupling of ligand and optimized matrix gives high dynamic binding capacity
- Based on highly cross-linked agarose matrix with recombinant protein A ligand
- Ligand is engineered to favor oriented coupling and expressed in E. coli and is free of components of mammalian origin
- Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific
- Average particle size: 85μm (d50V)
- pH Stability cleaning-in-place (CIP): 2 to 12
- pH Stability working range: 3 to 10
- Ligand: recombinant protein A (E.coli)
- Matrix: highly cross-linked agarose
- Binding capacity/mL chromatography medium: ∽30mg human lgG/mL at 2.4 min. residence time
- Pressure/Flow specification: <500cm/hr., <200 kPa, BPG 300, bed height 20cm
Especificaciones
Para aplicaciones industriales y establecidas en procesos aprobados | |
30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min | |
<500 cm/Hoμr | |
7,87 in | |
Certificado de análisis | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Proteína recombinante A («E. coli») |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios MabSelect | |
85 μm | |
20 cm | |
<200 kPa | |
De 3 a 10 |