Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Marca: Thermo Scientific™ 074697
533.93 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
- Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
- Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
- La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
- Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
- Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
Especificaciones
Diol patentado | |
4 mm | |
[Sin clasificar] | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
Disolventes orgánicos al 100 % | |
L59 | |
MAbPac | |
Exclusión por tamaño | |
PEEK |
Precolumna | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
30°C | |
Diol (OH) | |
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa | |
Exclusión por tamaño | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.