missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAB21L3 Antibody (OTI1F6), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18190676 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18190676 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272563AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAB21L3 Monoclonal specifically detects MAB21L3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAB21L3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F6
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C1orf161, FLJ38716, mab-21-like 3 (C. elegans), protein mab-21-like 3, RP5-1185H19.1
Símbolos de los genes MAB21L3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MAB21L3 (NP_689580) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126868.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.