missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M13 bacteriophage Antibody (E1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18624487 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624487

Marca: Novus Biologicals NBP266601PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

M13 bacteriophage Monoclonal antibody specifically detects M13 bacteriophage in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno M13 bacteriophage
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon E1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Coat protein A; Coat protein B; Coat protein C polypeptide I; Coat protein C polypeptide II; Coat protein D; G3P; III; IX; M13 coat protein A; M13 coat protein B; M13 coat protein C polypeptide I; M13 coat protein C polypeptide II; M13 coat protein D; M13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma produced by the fusion of splenocytes from mice immunized with isolated M13 phage coat proteins and mouse myeloma cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.