Learn More
M-Tolilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3593467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259293 1 g Frasco de vidrio 1 g
10360444 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10259293
Marca: Thermo Scientific Acros 392660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-82-5
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD01318174
Clave InChI RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
PubChem CID 136600
Nombre IUPAC 1-etinilo-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 170°C to 175°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4C∽CH
Índice de refracción 1.5380 to 1.54
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Tolylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.