missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-Ras/R-Ras3 Antibody (26E12), Novus Biologicals™

Código de producto. 30025855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30025855 50 μL 50 microlitros
30037791 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025855

Marca: Novus Biologicals NBP32612850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

M-Ras/R-Ras3 Monoclonal antibody specifically detects M-Ras/R-Ras3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno M-Ras/R-Ras3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 26E12
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen FLJ42964, muscle and microspikes RAS, muscle RAS oncogene homolog, ras-related protein M-Ras, Ras-related protein R-Ras3, R-RAS3, RRAS3M-RAs
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human M-Ras/R-Ras3 protein [UniProt O14807]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.