missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-CSFR/CD115 Antibody (emactuzumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151838 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151838

Marca: Novus Biologicals NBP328652CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno M-CSFR/CD115
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon emactuzumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms
Especie del huésped Human
Inmunógeno CSF1R/ M-CSFR/ CD115
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.