Learn More
LYST Antibody (3H1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18351508 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18351508 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18351508
Marca: Novus Biologicals H00001130M07
Mouse Monoclonal Antibody
LYST Monoclonal antibody specifically detects LYST in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LYST
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3H1
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_000072
Alias de gen Beige homolog, Chediak-Higashi syndrome 1, CHSCHS1beige protein, lysosomal trafficking regulator, lysosomal-trafficking regulator
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LYST (NP_000072.2, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSTDSNSLAREFLTDVNRLCNAVVQRVEAREEEEEETHMATLGQYLVHGRGFLLLTKLNSIIDQALTCREELLTLLLSLLPLVWKIPVQEEKATDFNLPL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1130
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ