Learn More
Abnova™ Lysozyme (Egg White), 2X
Click to view available options
:
1g
Descripción
#REF!
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P00698 |
| Para utilizar con (aplicación) | Enzyme Activity |
| ID de gen (Entrez) | 396218 |
| Peso molecular | 14.3kDa |
| Nombre | Lysozyme (Egg White), 2x |
| Método de preparación | Native protein purified from Egg Whites |
| Cantidad | 1 g |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C. |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | LYZC |
| Mostrar más |