missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysozyme Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641769 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; PerCP
Código de producto.
18641769 0.1 mL; PerCP
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18641769

Marca: Novus Biologicals NBP261118PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysozyme Polyclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length recombinant human Lysozyme protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.