missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysozyme Antibody (BGN/0696/5B1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18069605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18069605 0.1 mg 0.10 miligramo
18075006 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18069605

Marca: Novus Biologicals NB10063062

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

Lysozyme Monoclonal specifically detects Lysozyme in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/0696/5B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P61626
Alias de gen EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis
Símbolos de los genes LYZ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native, from urine.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especificidad de la prueba NB100-63062 recognizes lysozyme, an enzyme that is present in mucosal secretions such as saliva and tears and is involved with non-specific organism defence. It functions by hydrolyzing 1,2-beta linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues such as those found in the walls of various Gram-positive bacteria.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.