missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18076866 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18076866 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18076866

Marca: Novus Biologicals NBP197310F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Polyclonal specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UGL1
Alias de gen CT31FLJ10538, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, homolog 1A, JARID1BFLJ16281, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), lysine (K)-specific demethylase 5B, PLU-1FLJ12459, PLU1FLJ23670, PUT1, RBBP2H1, RBBP2H1AFLJ12491, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1
Símbolos de los genes KDM5B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human JARID1B protein (between residues 800-850) [UniProt Q9UGL1]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Modifiers, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10765
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.