missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Antibody (OTI5B9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18117344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18117344 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18117344

Marca: Novus Biologicals NBP272553AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Monoclonal specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B9
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, GASC-1 protein, GASC1JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, JMJD2CbA146B14.1, jumonji domain containing 2C, Jumonji domain-containing protein 2C, KIAA0780FLJ25949, lysine (K)-specific demethylase 4C, lysine-specific demethylase 4C
Símbolos de los genes KDM4C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23081.0
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.