Learn More
Lysine (K)-specific Demethylase 4A/KDM4A/JMJD2A Antibody, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Lysine (K)-specific Demethylase 4A/KDM4A/JMJD2A Polyclonal specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 4A/KDM4A/JMJD2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Símbolos de los genes | KDM4A |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C. Do not freeze. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only