missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine Hydroxylase 2/PLOD2 Antibody (OTI6D1), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18119564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18119564 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18119564

Marca: Novus Biologicals NBP272556R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lysine Hydroxylase 2/PLOD2 Monoclonal specifically detects Lysine Hydroxylase 2/PLOD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysine Hydroxylase 2/PLOD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D1
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 2-oxoglutarate 5-dioxygenase (lysine hydroxylase) 2, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2, procollagen-lysine, telopeptide lysyl hydroxylase
Símbolos de los genes PLOD2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 359-640 of human Lysine Hydroxylase 2/PLOD2 (NP_891988) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5352.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.