Learn More
LYPLA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | LYPLA1 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815534
|
Proteintech
16055-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16805534
|
Proteintech
16055-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. The protein encoded by this gene hydrolyzes lysophosphatidylcholine in both monomeric and micellar forms. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. There are alternatively spliced transcript variants described for this gene but the full length nature is not known yet.Especificaciones
LYPLA1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O75608, P70470, P97823 | |
10434, 18777, 25514 | |
LYPLA1 Fusion Protein Ag9022 | |
Primary | |
-20°C | |
LYPLA1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Acyl protein thioesterase 1, APT 1, APT1, hAPT1, LPL I, LPL1, LYPLA1, Lysophospholipase 1, lysophospholipase I, LYSOPLA, LysoPLA I | |
Lypla1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |