Learn More
Micronova™ Fregona de cabeza plana doble LyoTool™
Código de producto. 15870878 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones unitSize
15870878 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in) cada uno
1 options
Código de producto. 15870878
Marca: Micronova™ QDBP1402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Fundas Snapmop o Pocketmop de 35,56 cm (14 pulgadas) y mangos de la serie SSU
Un bastidor de fregona de cabeza plana de doble capa personalizado y especialmente diseñado para limpiar tanto la parte superior como la inferior de los estantes del liofilizador con una sola pasada. Diseñado para fregonas de cabeza plana de las series SnapMop™ y PocketMop™.
La fregona de cabeza plana doble Micronova LyoTool™ cuenta con dos placas de compresión que garantizan que se libere una cantidad uniforme de desinfectante en la parte superior e inferior de los estantes del liofilizador al mismo tiempo.
  • Adaptador de fregona de cabeza plana de doble placa
  • Limpia la parte superior e inferior de los estantes del liofilizador con una sola pasada
  • Placas de compresión para una higienización uniforme
  • Compuesto por acero inoxidable electropulido y acetal
  • Para su uso con SnapMop o PocketMops
  • Soporta desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in)
Tipo de producto Fregona de cabeza plana doble
Color Negro
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Altura (métrico) 5,1 cm
Altura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 8,9 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) LyoTool
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de los estantes del liofilizador, arriba y abajo al mismo tiempo
Material Acetal, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable 304 electropulido