missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Antibody (MM0461-3T24) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18049636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18049636 0.025 mg 25 microgramos
18768753 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18049636

Marca: Novus Biologicals NBP2119470.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Monoclonal specifically detects Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lymphotoxin beta R/TNFRSF3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MM0461-3T24
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, CyTOF-ready
Formulación A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen P36941
Alias de gen CD18, D12S370, ltbetar, LT-BETA-R, lymphotoxin B receptor, lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 3), Lymphotoxin-beta receptor, TNFCRTNF-RIII, TNFR superfamily, member 3, TNFR2-RP, TNFR3, TNF-R-III, TNFR-RP, TNFRSF3TNFR-III, Tumor necrosis factor C receptor, Tumor necrosis factor receptor 2-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 3, Tumor necrosis factor receptor type III
Símbolos de los genes LTBR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein of Lymphotoxin-beta Receptor extracellular domain.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4055
Reconstitución Reconstitute with 0.2 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.