missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Antibody (71319), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18098135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18098135 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18098135

Marca: Novus Biologicals FAB629W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Monoclonal antibody specifically detects Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lymphotoxin beta R/TNFRSF3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 71319
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD18, D12S370, ltbetar, LT-BETA-R, lymphotoxin B receptor, lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 3), Lymphotoxin-beta receptor, TNFCRTNF-RIII, TNFR superfamily, member 3, TNFR2-RP, TNFR3, TNF-R-III, TNFR-RP, TNFRSF3TNFR-III, Tumor necrosis factor C receptor, Tumor necrosis factor receptor 2-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 3, Tumor necrosis factor receptor type III
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3, Gln31-Met227, Accession # P36941
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4055
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.