missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY3295668, MedChemExpress

Código de producto. 16467547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16467547 5 mg 5 miligramos
16461067 50 mg 50 miligramos
16405606 100 mg 100 miligramos
16404808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16467547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114258

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY3295668 (AK-01) is a potent, orally active and highly specific Aurora-A kinase inhibitor, with Ki values of 0.8 nM and 1038 nM for AurA and AurB, respectively.

LY3295668 (AK-01) is a potent, orally active and highly specific Aurora-A kinase inhibitor, with Ki values of 0.8 nM and 1038 nM for AurA and AurB, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY3295668
CAS 1919888-06-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26ClF2N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo AK-01
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (204.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(CC2=NC(NC3=NNC(C)=C3)=CC=C2F)C[C@@H](C)N(CC4=CC=CC(Cl)=C4F)CC1)O
Peso molecular (g/mol) 489.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.95
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.