missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY3009120, MedChemExpress

Código de producto. 16485248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485248 10 mg 10 miligramos
16491457 50 mg 50 miligramos
16477967 5 mg 5 miligramos
16495916 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485248

Marca: Medchem Express HY12558

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.

LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY3009120
CAS 1454682-72-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29FN6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo DP-4978
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (89.51 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C2=CC3=CN=C(NC)N=C3N=C2C)=C(C)C=C1F)NCCC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 424.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.51
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.