missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY2811376, MedChemExpress

Código de producto. 16460347
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460347

Marca: Medchem Express HY10472

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY2811376 is the first orally available non-peptidic β-secretase (BACE1) inhibitor with IC50 of 239 nM-249 nM, that acts to decrease Aβ secretion with EC50 of 300 nM, and demonstrates to have 10-fold selectivity towards BACE1 over BACE2, and more than 50-fold inhibition over other aspartic proteases including cathepsin D, pepsin, or renin.

LY2811376 is the first orally available non-peptidic β-secretase (BACE1) inhibitor with IC50 of 239 nM-249 nM, that acts to decrease Aβ secretion with EC50 of 300 nM, and demonstrates to have 10-fold selectivity towards BACE1 over BACE2, and more than 50-fold inhibition over other aspartic proteases including cathepsin D, pepsin, or renin.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY2811376
CAS 1194044-20-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14F2N4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.77 mM)
SMILES FC1=C(C2=CN=CN=C2)C=C([C@]3(C)CCSC(N3)=N)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 320.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado