Learn More
Ly-6G/Ly-6C Antibody (RB6-8C5), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18095899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18095899 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18095899
Marca: Novus Biologicals NBP200441PE
Rat Monoclonal Antibody
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6G/Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ly-6G/Ly-6C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay
Clasificación Monoclonal
Clon RB6-8C5
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen GR, Gr-1, Ly-6, Ly6G
Símbolos de los genes LY6G
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Normal mouse bone marrow.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Inflammation, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 546644.0
Especificidad de la prueba Studies indicate that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also reacts with an additional subpopulation of Ly-6C high cells.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ