missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6C Antibody (HK1.4), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230661 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230661 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128048

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In vitro assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-6C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HK1.4
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry <= 1 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, In vitro assay
Alias de gen Ly 6c, Ly6c protein, Lymphocyte antigen 6 complex, Lymphocyte antigen 6 complex locus C, Lymphocyte antigen 6C, Lymphocyte antigen Ly 6C
Símbolos de los genes LY6C1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno L3 cloned CTL cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.25 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17067
Especificidad de la prueba Murine Ly-6C, Mr 18 kDa
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2c
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.