Learn More
LY-411575, MedChemExpress
Código de producto. 16488098
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16488098
Marca: Medchem Express HY50752
MedChemExpress LY-411575 is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 of 0.078 nM/0.082 nM (membrane/cell-based), and also inhibits Notch S3 cleavage with IC50 of 0.39 nM.
LY-411575 is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 of 0.078 nM/0.082 nM (membrane/cell-based), and also inhibits Notch S3 cleavage with IC50 of 0.39 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY-411575
CAS 209984-57-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23F2N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (69.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C=CC=C4)=C4N1C
Peso molecular (g/mol) 479.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.