missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LXR beta/NR1H2 Antibody (LXRB/2731), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18549135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18549135 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18549135

Marca: Novus Biologicals NBP308914AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LXR beta/NR1H2 Monoclonal antibody specifically detects LXR beta/NR1H2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LXR beta/NR1H2
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon LXRB/2731
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Liver X receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver X receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human LXR beta/NR1H2 protein (Uniprot: P55055)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.