Learn More
LXR alpha/NR1H3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18526492 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18526492 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18526492
Marca: Novus Biologicals NB30061250ug
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
LXR alpha/NR1H3 Polyclonal specifically detects LXR alpha/NR1H3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Gel Super Shift Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LXR alpha/NR1H3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:300, Flow Cytometry 3-5 μg/106 cells, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:500, Gel Super Shift Assays 1:1 - 1:100
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alpha, Liver X receptor alpha, liver X receptor-alpha, LXRA, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3, oxysterols receptor LXR-alpha, RLD-1
Símbolos de los genes NR1H3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C D(318) F S Y N R E D F A K A(329) of human LXR alpha.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10062
Especificidad de la prueba Detects recombinant human LXR alpha. This does not detect recombinant human LXR beta.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only