Learn More
Yoduro de lutecio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11398697
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11398697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035803.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-45-1
Número MDL MFCD00049970
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) iodide
Punto de fusión 1050°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Escamas o polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.68
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.60 g/mL